Merck
M0137
Sigma-Aldrich
Magnesium iodate tetrahydrate
99.0%
別名:
ビスヨウ素酸 マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(IO3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
446.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ:
99.0%
フォーム:
powder
アッセイ
99.0%
フォーム
powder
SMILES記法
[Mg].OI(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.Mg.4H2O/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
QRDFCLGYWATLRM-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0137-VAR:
M0137-100G:4548173996677
M0137-10G:
M0137-BULK:
M0137-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K J Hill et al.
Biochimica et biophysica acta, 1326(1), 37-46 (1997-05-22)
Liposomes were prepared from phospholipid mixtures of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and phosphatidylinositol (PI), encapsulating the enzymes glucose oxidase (GO) and GO in combination with horse radish peroxidase (HRP) by both extrusion (VET) and reverse-phase evaporation (REV). The optimum level of PI
A novel synthesis of 3,5-diiodotyrosine with iodic acid.
W Liu et al.
Analytical biochemistry, 120(1), 204-207 (1982-02-01)
[Correlation between ERPF and retention function on 131I-OIH renogram].
M Maeda et al.
Kaku igaku. The Japanese journal of nuclear medicine, 21(10), 1285-1292 (1984-10-01)
Amanda C Bean et al.
Inorganic chemistry, 44(15), 5209-5211 (2005-07-19)
The hydrothermal reaction of a (239)Pu(IV) stock solution in the presence of iodic acid and 1 M KOH produces reddish-brown single crystals of (PuO(2))(2)(IO(3))(OH)(3). The structure consists of two-dimensional layers forming in the ac plane and is the first single-crystal
Barbara Krassowska-Swiebocka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(2), 394-400 (2007-11-17)
Benzene, halobenzenes, and a number of more or less deactivated arenes,including nitrobenzene, readily reacted in anhydrous HIO3/AcOH/Ac2O/conc. H2SO4 mixtures to probably give ArIO2 intermediates or other hypervalent species (not isolated). The final reaction mixtures were poured into excess aq. Na2SO3