詳細
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
フォーム
pellets
平均直径
30 μm
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LGFG30K-50MG:
LGFG30K-50MG-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)