安全性情報
LGFG1000
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
1 μm average diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
pellets
平均直径
1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LGFG1000-50MG-A:
LGFG1000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)