フォーム
pellets
平均直径
10 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/gTo re-constitute:
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
アプリケーション
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LG10K-50MG-A:
LG10K-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)