About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H30
CAS番号:
分子量:
486.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
SMILES記法
CC(C)(C)C1=CC2=C(C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)C5=CC=CC=C5C(C6=CC=C(C=CC=C7)C7=C6)=C2C=C1
InChI
1S/C38H30/c1-38(2,3)31-20-21-34-35(24-31)37(30-19-17-26-11-5-7-13-28(26)23-30)33-15-9-8-14-32(33)36(34)29-18-16-25-10-4-6-12-27(25)22-29/h4-24H,1-3H3
InChI Key
OBAJPWYDYFEBTF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-tert-Butyl-9,10-di(naphth-2-yl)anthracene (TBADN) is used as a blue light-emitting material in organic light-emitting diode (OLED) [1]
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L512109-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Yanqiu Liu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 159, 596-604 (2017-09-01)
Surface properties of nanoparticles (NPs) have a huge influence on their biological activities. In this work, we report to use mesoporous silica nanoshell surface to regulate the cellular internalization rate and intracellular fate of fluorescent organic NPs for highly improved