グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
バンドギャップ
2.7 eV, HOMO-LUMO gap
energy gap
0.17 eV, delta EST
転移温度
transition temp 418.7 °C (Td by TGA)
溶解性
methylene chloride: soluble
λmax
445 nm in dichloromethane
軌道エネルギー
HOMO -5.72 eV
LUMO -3.02 eV
アプリケーション
Recent advancement in boron-based efficient and pure blue thermally activated delayed fluorescence materials for organic light emitting diodes. This is a sublimed high purity material, used as TADF Blue Dopant, with a EQE of 25.1%.
t-DABNA can be used as a host material or as a hole-blocking material in the emissive layer of OLED devices. Its high triplet energy level and other properties can contribute to efficient exciton management and improved device performance. It can also be used in studies on organic photovoltaic (OPV) devices and organic field-effect transistors (OFETs).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
932159-BULK:
932159-200MG:
932159-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)