Merck
L177695
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H13ClN4O3
CAS番号:
分子量:
368.782
MDL番号: