Merck
KN8973200008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
別名:
897320-0008
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897320-0008
パラメーター
60 MHz frequency
L ×キャンバー×同心性
8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
チューブ直径
10 mm
壁厚
0.46 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.0182 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Polyethylene caps attached• OD 10 mm (+0.00/-0.013) mm• ID 9.065 (+0.013/+0.00) mm• Wall thickness 0.462 mm
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)