戻る
Kontes
®
NMR tubes 10 mm diam., precision
Products
製品区分
tubes (2)
直径(mm)
長さ(インチ)
色
周波数(MHz)
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
KN8973200008
Kontes
®
NMR tubes 10 mm diam., precision,
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
表示
価格を表示
KN8973200000
Kontes
®
NMR tubes 10 mm diam., precision,
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.