solid
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccccc2)c1CBr
InChI
1S/C11H10BrNO/c1-8-10(7-12)11(13-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0101-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
JRD0101-1G | 4061825141596 |