solid
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=O
InChI
1S/C10H7ClN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)10-8(6-14)5-12-13-10/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
XSFZGZIGMMWQKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグマ アルドリッチではAldrichCPR製品についての分析データは保有しておりません。返品、交換は致しかねます。
すべてのAldrichCPR製品と、これに含まれる他のビルディングブロックやスクリーニング製品は、カスタムパッケージライブラリーとしてもご利用いただけます。サービスに関する詳細や、製品の更なる情報は、AldrichCPR@sial.comまでお問い合わせください。
すべてのAldrichCPR製品と、これに含まれる他のビルディングブロックやスクリーニング製品は、カスタムパッケージライブラリーとしてもご利用いただけます。サービスに関する詳細や、製品の更なる情報は、AldrichCPR@sial.comまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0005-1G:
CDS006247-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)