Merck
JKA5282
Sigma-Aldrich
FMOC-PEG5K-Succinimide Butanoate
average Mn 5000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H9CH2OOCNH(CH2CH2O)nCH2CH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn 5000
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)