Merck
JKA5021
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 2,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
別名:
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Acrylate-PEG2K-NHS, average Mn 2,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5021-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
JKA5021-500MG4061833866900