Merck
JKA3041
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
別名:
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
mPEG40K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 40,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methoxy PEG NHS Ester (SCM PEG). Amine reactive PEG towards the amino groups of lysine(s) on proteins or other biologics; reaction occurs at room temperature in <1hr at pH 7-8. Stable linker between PEG and NHS ester.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3041-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)