Merck
JKA13014
Sigma-Aldrich
mPEG7-SH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2SH
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA13014-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
JKA13014-500MG4061834429036