安全性情報
GF98913707
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 500 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
別名:
SI536020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥85%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 989-137-07
重量
500 g
部分最大サイズ
10 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF98913707-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)