Key Documents
GF97798875
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 500 mm
別名:
SI617930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 977-988-75
L
500 mm
直径
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)