フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 973-861-59
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
20 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF97386159-10EA | 4061825050577 |
GF97386159-1EA | 4061825050584 |
GF97386159-2EA | 4061825050591 |
GF97386159-5EA | 4061825050607 |