Merck
GF97330383
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed
別名:
FE080252
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 973-303-83
サイズ×厚み
1 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)