Merck
GF97134509
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
別名:
BA006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141505
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 971-345-09
重量
200 g
塊最大サイズ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)