Merck
GF96473234
イリジウム
foil, thickness 0.03 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
別名:
IR000206
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ir
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 964-732-34
抵抗性
4.71 μΩ-cm
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.03 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI Key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF96473234-2EA:
GF96473234-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)