Merck
GF96173017
イットリウム
lump, 50 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.9%
別名:
Y 006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Y
CAS番号:
分子量:
88.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141617
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 961-730-17
抵抗性
57 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
塊最大サイズ
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Y]
InChI
1S/Y
InChI Key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)