Merck
GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
別名:
CU805100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.96%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 954-007-27
L
10 m
直径
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)