Merck
GF95134844
ポリフェニルスルホン
(PPSU), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm, black
別名:
SU337912
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 951-348-44
L
1000 mm
直径
12.7 mm
black
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)