安全性情報
GF93233224
Platinum/Iridium
wire, Pt90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper annealed
別名:
PT025141
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 932-332-24
L
2 m
直径
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF93233224-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)