Merck
GF55986261
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
50mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
別名:
PT027200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 559-862-61
L ×壁厚
50 mm × 0.13 mm
外径 × 内径
0.56 mm × 0.30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)