フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 915-936-70
L
500 mm
外径
12.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF91593670-1EA:
GF91593670-2EA:
GF91593670-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF91593670-5EA | 4061821162762 |
GF91593670-1EA | 4061821162748 |
GF91593670-2EA | 4061821162755 |