Key Documents
GF91010854
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
別名:
AB112500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
honeycomb
メーカー/製品名
Goodfellow 910-108-54
セルサイズ
6.35 mm
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)