安全性情報
GF90865558
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.999%
別名:
SI546010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 908-655-58
重量
200 g
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF90865558-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)