Key Documents
GF86911072
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, Fe64%/Ni36%, thickness 25 mm, size 52 × 52 mm, temper annealed
別名:
FE023280
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 869-110-72
サイズ
52 × 52 mm
厚さ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)