アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 837-950-24
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
部分最大サイズ
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)