Merck
GF74378111
スズ
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.9%
別名:
SN006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 743-781-11
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
重量
2000 g
部分最大サイズ
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF74378111-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF74378111-1EA4061821106438