安全性情報
GF83516362
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 1 m, coil width 190 mm
別名:
AM301200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 835-163-62
L
1 m
コイル幅
190 mm
厚さ
0.2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF83516362-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)