安全性情報
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
別名:
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CeZr04
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
nanofiber
品質水準
ファイバー径× L
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
表面積
30-60 m2/g
一次結晶子サイズ
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
InChI
1S/Ce.O.Zr
InChI Key
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914940-10G:
914940-VAR:
914940-BULK:
914940-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)