安全性情報
912239
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium oxide nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
別名:
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CeZrO4
CAS番号:
分子量:
295.34
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
nanofiber
品質水準
ファイバー直径
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
表面積
30-60 m2/g
一次結晶子サイズ
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
アプリケーション
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
912239-VAR:
912239-BULK:
912239-10G:
912239-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)