フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 830-400-49
L
100 mm
直径
11 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF83040049-1EA | 4061825068671 |
GF83040049-2EA | 4061825068688 |
GF83040049-5EA | 4061825068695 |