Merck
GF83004544
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 5 m, coil width 12 mm
別名:
FF210331
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 830-045-44
L
5 m
コイル幅
12 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3