Merck
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
別名:
FF210331
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 099-363-11
L
10 m
コイル幅
12 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)