フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 829-174-01
L ×直径
200 mm × 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF82917401-5EA | 4061831008210 |
GF82917401-10EA | 4061829936556 |
GF82917401-1EA | 4061825453873 |
GF82917401-2EA | 4061829957834 |