Key Documents
GF80836409
アルミナ
rod, 1.5 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
別名:
AL607915
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 808-364-09
L
200 mm
直径
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)