Merck
GF25138537
アルミナ
rod, 6.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
別名:
AL607960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 251-385-37
L
200 mm
直径
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)