詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 791-935-37
L
50 m
コンダクタ直径
0.25 mm
絶縁体厚
0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF79193537-1EA | 4061825451886 |