Key Documents
GF79044947
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.1 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper annealed
別名:
FE020260
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 790-449-47
直径
6 mm
厚さ
0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)