Merck
GF77133090
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.30mm, L 1000 mm, wall thickness 0.025 mm
別名:
IM307030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 771-330-90
L
1000 mm
壁厚
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)