Merck
GF75620044
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
別名:
SI617050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 756-200-44
L
200 mm
外径
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)