Merck
Z567434
Wilmad® Suprasil EPRチューブ
O.D. 3 mm, L 159 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 725-PQ-159M
L
159 mm
外径
3 mm
キャンバー
76 μm
チューブ直径
3 mm
壁厚×同心性×キャンバー
0.48 mm × 76 μm × 76 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
アプリケーション
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z567434-1EA4061832804118