Key Documents
GF75231558
アルミナ
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
別名:
AL607975
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 752-315-58
L
500 mm
直径
10.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)