Merck
GF73763455
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, outside diameter 24.0 mm, Al81%/SiC15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
別名:
AL417250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 737-634-55
L
100 mm
外径
24.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)