フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 750-247-72
L
100 mm
直径
25 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF75024772-10EA | 4061825017426 |
GF75024772-1EA | 4061825017433 |
GF75024772-20EA | 4061825017440 |
GF75024772-2EA | 4061825017457 |
GF75024772-5EA | 4061825017464 |