安全性情報
GF94048858
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 200 m, filament diameter 0.014mm
別名:
ES305710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 940-488-58
L
200 m
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF94048858-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)